Documenti fondamentali
GF79586803
Zinc sulfide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN536010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 795-868-03
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)