Documenti fondamentali
GF77432047
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301025
Scegli un formato
1 EA
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 774-320-47
Lunghezza
5 m
Spessore
0.025 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF94068838GF36581104GF03782864
Polypropylene (PP), film, thickness 0.025 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
GF77432047
Polypropylene
Polypropylene (PP), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, condition biaxially oriented
GF94068838
Polypropylene
Polypropylene (PP), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
GF36581104
Polypropylene
Polypropylene (PP), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, condition biaxially oriented
GF03782864
Polypropylene
form
film
form
film
form
film
form
film
L
5 m
L
2 m
L
-
L
-
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
thickness
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)