GF76383333
Alumina/Silica
fiber, tex number 205, Al2O3 80%/SiO2 20%, length 2 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 763-833-33
Lunghezza
2 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter