Documenti fondamentali
GF76281699
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 1 m, block copolymer
Sinonimo/i:
AC321020
Scegli un formato
1 EA
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 762-816-99
Lunghezza
1 m
Spessore
0.021 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellulose microcrystalline, powder, 20 μm
Sigma-Aldrich
310697
Cellulose