Documenti
GF76020375
Cupric oxide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinonimo/i:
CU506020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 760-203-75
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3