241741
Copper(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cupric oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezze
Free alkali, passes test
≤0.002% N compounds
≤0.01% C compounds
≤0.02% S compounds
≤0.02% insol. dil. HCl
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Stringa SMILE
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3