Documenti fondamentali
GF75596697
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 125ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 110ám
Sinonimo/i:
PP308710
Scegli un formato
1 EA
177,00 €
5 EA
716,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
177,00 €
5 EA
716,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 755-966-97
Misura
250 × 250 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)