GF46305187
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 300 × 300 mm, ohms/square 700
Sinonimo/i:
ES301901
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 463-051-87
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.036 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)