GF75007829
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 50 mm, L 200 mm, white
Sinonimo/i:
OX317950
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-078-29
Lunghezza
200 mm
Diametro
50 mm