GF74939765
Copper
rod, 3.2 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CU007910
Saggio
99.9%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 749-397-65
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
1000 mm
Diametro
3.2 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2