GF74806814
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, L 5 m, grade heat sealable
Sinonimo/i:
PP301351
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 748-068-14
Lunghezza
5 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3