Documenti fondamentali
GF74320567
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NJ125825
Scegli un formato
1 EA
439,00 €
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
439,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 743-205-67
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.0035 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)