Documenti fondamentali
GF74299214
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
SB006030
Scegli un formato
1 EA
397,00 €
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
397,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141704
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 742-992-14
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)