Documenti fondamentali
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
Sinonimo/i:
IR006010
Scegli un formato
1 EA
1.970,00 €
1.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.970,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ir
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141720
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
1.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.995%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 741-167-28
Resistività
4.71 μΩ-cm
Peso
1 g
Dimens. max. particelle
850 (micron)
P. ebollizione
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)