GF39123558
Iridium
powder, max. particle size 50 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
IR006012
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 391-235-58
Resistività
4.71 μΩ-cm
Peso
2 g
Dimens. max. particelle
50 μm
P. eboll.
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials