Documenti fondamentali
GF73189604
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 1000g
Sinonimo/i:
FE246010
Scegli un formato
1 EA
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 731-896-04
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)