Documenti fondamentali
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
Sinonimo/i:
NI057961
Scegli un formato
1 EA
687,00 €
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
687,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 730-414-98
Lunghezza
500 mm
Diametro
20.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)