Documenti
GF72791927
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m
Sinonimo/i:
PC115130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 727-919-27
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.25 mm