Documenti
GF43012145
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m
Sinonimo/i:
PC115140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 430-121-45
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.5 mm