Documenti fondamentali
GF96383807
Platinum/Rhodium
wire, 0.25 mm diameter, Pt80%/Rh20%, length 1 m
Sinonimo/i:
PC115130
Scegli un formato
1 EA
1.270,00 €
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 963-838-07
Lunghezza
1 m
Diametro
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)