Documenti fondamentali
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT075130
Scegli un formato
1 EA
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
396,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 727-001-96
Lunghezza
0.05 m
Diametro
0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)