Documenti fondamentali
GF70614682
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
B 626010
Scegli un formato
1 EA
637,00 €
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
637,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 706-146-82
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)