GF84490847
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinonimo/i:
B 626300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 844-908-47
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
5 mm