GF70280669
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.62mm, wall thickness 0.69mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 702-806-69
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.69 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.62 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)