Key Documents
GF69920028
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 12x12mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinonimo/i:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-200-28
Misura × spessore
12x12 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)