GF69713275
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 25.4 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ES347925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 697-132-75
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3