Documenti fondamentali
190942
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
Scegli un formato
250 G
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
113,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Livello qualitativo
PM
average Mv ~38,000
Temp. transizione
Tm 227 °C
Tg 66 °C
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Molded into auto parts, electrical components and domestic appliance assemblies.
Caratteristiche e vantaggi
Chemical resistance similar to PET. Low water absorption giving improved dimensional stability and electrical insulating properties.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower