Documenti fondamentali
GF68848521
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinonimo/i:
FE248705
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
150 x 150 (wires/inch)
Stato
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-485-21
diam. × capacità nominale
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
Misura × apertura
150 mm × 150 mm × 0.37
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)