Documenti fondamentali
GF68401661
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 50 m, number of filaments 90
Sinonimo/i:
ET315710
Scegli un formato
1 EA
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
183,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 684-016-61
Lunghezza
50 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)