Documenti fondamentali
GF67793079
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 677-930-79
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)