Documenti fondamentali
GF66344687
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinonimo/i:
ET316300
Scegli un formato
1 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 663-446-87
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)