Documenti fondamentali
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
NE296010
Scegli un formato
1 EA
1.680,00 €
1.680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.680,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-301-60
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)