Documenti fondamentali
GF55393847
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
NE296011
Scegli un formato
1 EA
482,00 €
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
482,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 553-938-47
Peso
20 g
Dimens. media particelle
50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)