Documenti fondamentali
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Scegli un formato
1 EA
834,00 €
834,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
834,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
834,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 652-971-11
Misura
50 × 50 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)