Documenti
GF12748608
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinonimo/i:
B 626300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 127-486-08
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
5 mm