Documenti fondamentali
GF64965392
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AU010300
Scegli un formato
1 EA
2.100,00 €
2.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 649-653-92
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)