Documenti fondamentali
GF64165057
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 6.35 mm
Sinonimo/i:
AB112500
Scegli un formato
1 EA
364,00 €
5 EA
1.470,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
364,00 €
5 EA
1.470,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 641-650-57
Dimensioni celle
6.35 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)