GF29753781
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607915
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 297-537-81
Lunghezza
50 mm
Diametro
9.0 mm