GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Sinonimo/i:
NI516010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 638-117-95
Peso
50 g
Colore
black
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1