Documenti
GF62713560
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ET303060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 627-135-60
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3