Documenti fondamentali
GF62285788
Zirconium
foil, thickness 0.088 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR000250
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141751
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.2%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-857-88
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.088 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)