GF01998322
Zirconium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000202
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.20%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 019-983-22
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 25 mm × 0.01 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials