GF61715943
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 200 g, condition atomized
Sinonimo/i:
CU096010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 617-159-43
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3