Documenti
GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Sinonimo/i:
CU096010
About This Item
Codice UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 115-816-35
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3