Documenti
GF98032293
Brass
powder, 100 max. part. size (micron), Cu70%/Zn30%, weight 0.2 kg, condition atomized
Sinonimo/i:
CU086011
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 980-322-93
Peso
0.2 kg
Dimens. max. particelle
100 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3