Key Documents
GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
Sinonimo/i:
FF217908
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-927-07
Lunghezza
500 mm
Diametro
5.0 mm