GF64704685
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 1.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinonimo/i:
FE246810
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
spheres (grade 100)
Qualità
precision sphere
Confezionamento
1 ea of 100 pieces
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 647-046-85
Diametro
1.0 mm
sphericity
2.50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)