Documenti
GF59285863
Nickel
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
NI007940
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 592-858-63
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
100 mm
Diametro
4.0 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1