Documenti
GF58021231
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 600 × 600 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
FE228720
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 580-212-31
Apertura nominale
0.54 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.6 mm