Documenti
GF77247153
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 2 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE240252
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 772-471-53
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3